Läs mer
Tri-n-oktylfosfinoxid, 99 %
Produktkod. 10072670 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10072670 25 g Glasflaska 25g
10636784 100 g Glasflaska 100g
10115453 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10072670 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 207600250
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 78-50-2 | C24H51OP | 386,64 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 78-50-2
Molekylformel C24H51OP
Molekylvikt (g/mol) 386.64
MDL-nummer MFCD00002083
InChI-nyckel ZMBHCYHQLYEYDV-UHFFFAOYSA-N
Synonym trioctylphosphine oxide, tri-n-octylphosphine oxide, topo, phosphine oxide, trioctyl, cyanex 921, hostarex px 324, trioctyl phosphine oxide, trioctylphosphane oxide, trioctylphosphino-1-one, acmc-209peg
PubChem CID 65577
IUPAC-namn 1-dioktylfosforyloktan
LEDER CCCCCCCCP(=O)(CCCCCCCC)CCCCCCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tri-n-octylphosphine oxide
Smältpunkt 50.0°C to 55.0°C
Färg Vitt till gult
Kokpunkt 201.0°C to 202.0°C (2.0 mmHg)
Flampunkt 230°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (including isomer) (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel [CH3(CH2)7]3P(O)
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in cyclohexane,methanol
Formel vikt 386.64
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallint pulver, kristaller eller flingor
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Tri-n-octylphosphine oxide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H361-Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/and soap.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.