Läs mer
Tri-n-oktylfosfin, teknik. 90%
Produktkod. 15419029
Change view
Kvantitet:
25 mL
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
25ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15419029 500 mL 500ml
11332767 25 mL 25ml
11342767 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15419029 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L15744.AP
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 4731-53-7 | C24H51P | 370,646 g/mol
Tri-n-oktylfosfin används för att belägga zinksulfidskal på kadmium-selen kvantprickkärna genom successiv adsorption av jonskikt och reaktionsmetod. Det fungerar som en föregångare till trioktylfosfinoxid. Vidare används det som lösningsmedel för kadmium- och selenprekursorer. Det fungerar också som ett vanligt reagens i den kemiska syntesen av nanopartiklar. Det fungerar som en föregångare till trioktylfosfinoxid.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Tri-n-oktylfosfin används för att belägga zinksulfidskal på kadmium-selen kvantprickkärna genom successiv adsorption av jonskikt och reaktionsmetod. Det fungerar som en föregångare till trioktylfosfinoxid. Vidare används det som lösningsmedel för kadmium- och selenprekursorer. Det fungerar också som ett vanligt reagens i den kemiska syntesen av nanopartiklar. Det fungerar som en föregångare till trioktylfosfinoxid.
Löslighet Oblandbar med
vatten.
Anmärkningar
Luftkänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4731-53-7
Molekylformel C24H51P
Molekylvikt (g/mol) 370.646
MDL-nummer MFCD00015298
InChI-nyckel RMZAYIKUYWXQPB-UHFFFAOYSA-N
Synonym trioctylphosphine, tri-n-octylphosphine, phosphine, trioctyl, tri-n-octyl phosphine, tri-octylphosphine, trioctyl phosphine, tri degrees ctylphosphine, acmc-209k8q
PubChem CID 20851
IUPAC-namn trioktylfosfan
LEDER CCCCCCCCP(CCCCCCCC)CCCCCCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tri-n-octylphosphine
Densitet 0.831
Kokpunkt 240 °C (10 mmHg)
Flampunkt 147 °C (296 °F)
Odör Vitlöksliknande
Brytningsindex 1.468
Kvantitet 500 mL
UN-nummer UN1760
Beilstein 1776995
Känslighet Luftkänslig
Löslighetsinformation Oblandbar med vatten.
Formel vikt 370.65
Procent renhet 90%
Kvalitet Teknisk
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.