Läs mer
Tri-n-propylortoformat, 97 %
Produktkod. 11432897
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11432897 5 g 5g
11442897 25 g 25g
11452897 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11432897 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15503.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 621-76-1 | C10H22O3 | 190,283 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 621-76-1
Molekylformel C10H22O3
Molekylvikt (g/mol) 190.283
MDL-nummer MFCD00015214
InChI-nyckel RWNXXQFJBALKAX-UHFFFAOYSA-N
Synonym tripropyl orthoformate, tri-n-propyl orthoformate, orthoformic acid tripropyl ester, 1-dipropoxymethoxy propane, unii-z8f0df6af9, propane, 1,1',1-methylidynetris oxy tris, z8f0df6af9, tripropoxymethane, tripropylorthoformate
PubChem CID 69311
IUPAC-namn 1-(dipropoximetoxi)propan
LEDER CCCOC(OCCC)OCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tri-n-propyl orthoformate
Densitet 0.886
Kokpunkt 106°C to 108°C (40 mmHg)
Flampunkt 72°C (161°F)
Brytningsindex 1.407
Kvantitet 5 g
Beilstein 1744249
Känslighet Moisture sensitive
Formel vikt 190.28
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.