Läs mer
Tri-n-propylamin, 98 %
Descrizione
Tri-n-propylamin används som en kemisk mellanprodukt, organiskt lösningsmedel. Det används vid framställning av kemiska föreningar såsom färgämnen, läkemedel, katalysatorer& andra användningsområden. Det används tillsammans med rutenium i elektrokemiluminescensen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tri-n-propylamin används som en kemisk mellanprodukt, organiskt lösningsmedel. Det används vid framställning av kemiska föreningar såsom färgämnen, läkemedel, katalysatorer& andra användningsområden. Det används tillsammans med rutenium i elektrokemiluminescensen.
Löslighet Löslig i
vatten (2,6 g/L) vid 20 °C, eter och etanol.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med oxidationsmedel, syror.
Specifica
Specifica
| Kemiskt namn eller material | Tri-n-propylamine |
| Smältpunkt | -93°C |
| Densitet | 0.755 |
| Kokpunkt | 156°C |
| Flampunkt | 34°C (93°F) |
| Odör | Amine-like |
| Linjär formel | (CH3CH2CH2)3N |
| Brytningsindex | 1.416 |
| Kvantitet | 250 mL |
| UN-nummer | UN2260 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Tri-n-propylamine
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 3
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- H301-Giftigt vid förtäring.
- H311-Giftigt vid hudkontakt.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H331-Giftigt vid inandning.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- MIXTURE LIST-Contain: Tripropylamine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.