Läs mer
Tri-n-propylamin, 98 %
Produktkod. 11433900
Change view
Kvantitet:
250 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11433900 1 L 1 L
11404023 250 mL 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11433900 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10285.K2
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 102-69-2 | C9H21N | 143,27 g/mol
Tri-n-propylamin används som en kemisk mellanprodukt, organiskt lösningsmedel. Det används vid framställning av kemiska föreningar såsom färgämnen, läkemedel, katalysatorer& andra användningsområden. Det används tillsammans med rutenium i elektrokemiluminescensen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Tri-n-propylamin används som en kemisk mellanprodukt, organiskt lösningsmedel. Det används vid framställning av kemiska föreningar såsom färgämnen, läkemedel, katalysatorer& andra användningsområden. Det används tillsammans med rutenium i elektrokemiluminescensen.
Löslighet Löslig i
vatten (2,6 g/L) vid 20 °C, eter och etanol.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med oxidationsmedel, syror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 102-69-2
Molekylformel C9H21N
Molekylvikt (g/mol) 143.27
MDL-nummer MFCD00009363
InChI-nyckel YFTHZRPMJXBUME-UHFFFAOYSA-N
Synonym tripropylamine, tri-n-propylamine, n,n-dipropyl-1-propanamine, 1-propanamine, n,n-dipropyl, propyldi-n-propylamine, tripropylammonium, tripropyl amine, npr3, n,n-dipropyl-1-propylamine, tripropylamin
PubChem CID 7616
ChEBI CHEBI:38880
IUPAC-namn N,N-dipropylpropan-1-amin
LEDER CCCN(CCC)CCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tri-n-propylamine
Smältpunkt -93 °C
Densitet 0.755
Kokpunkt 156 °C
Flampunkt 34 °C (93 °F)
Odör Aminliknande
Linjär formel (CH3CH2CH2)3N
Brytningsindex 1.416
Kvantitet 1 L
UN-nummer UN2260
Känslighet Hygroskopisk
Löslighetsinformation Löslig i vatten (2,6 g/L) vid 20 °C, eter och etanol.
Formel vikt 143.27
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.