Läs mer
Tri-n-propyltinklorid, 95 %
Produktkod. 11314198
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11314198 25 g 25g
11304198 1 g 1g
11394188 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11314198 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 041459.14
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
CAS: 2279-76-7 | C9H21ClSn | 283,427 g/mol
Tri-n-propyltennklorid används som farmaceutisk intermediär och kemisk forskning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2279-76-7
Molekylformel C9H21ClSn
Molekylvikt (g/mol) 283.427
MDL-nummer MFCD00013610
InChI-nyckel FVFLIQMADUVDSP-UHFFFAOYSA-M
Synonym tri-n-propyltin chloride, tripropyltin chloride, stannane, chlorotripropyl, tripropylstannium chloride, tin, tripropyl-, chloride, unii-7iq49g05u7, chloro tripropyl stannane, tri-n-propyl tin chloride, chlorotripropyl stannane, tri-n-propyltinchloride
PubChem CID 16784
IUPAC-namn klor(tripropyl)stannan
LEDER CCC[Sn](CCC)(CCC)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tri-n-propyltin chloride
Smältpunkt -23,5 °C
Densitet 1,2678 g/ml vid 28 °C
Kokpunkt 123 °C (13 mmHg)
Brytningsindex 1.491
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2788
Känslighet Känslig för fukt
Löslighetsinformation Sparsamt löslig i vatten (4,0E-3g/L) (25 °C).
Formel vikt 283.41
Procent renhet 95%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.