Läs mer
tri-n-propyltinklorid, TRC
Produktkod. 30416592
Change view
Kvantitet:
50 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30416592 50 mg
30414594 250 mg
30415808 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30416592 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP83882550MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2279-76-7
Molekylformel C9 H21 Cl Sn
Molekylvikt (g/mol) 283.43
Synonym Tripropyltin chloride, TPTCl
IUPAC-namn Kloro(tripropyl)stannane
LEDER CCC[Sn](Cl)(CCC)CCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tri-n-propyltin chloride
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/3C3H7.ClH.Sn/c3*1-3-2;;/h3*1,3H2,2H3;1H;/q;;;;+1/p-1
Formel vikt 284.0354