Läs mer
Tri-O-acetyl-D-glukal, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10051500 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10051500 25 g Glasflaska 25g
10255380 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10051500 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 139240250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 2873-29-2 | C12H16O7 | 272.25 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2873-29-2
Molekylformel C12H16O7
Molekylvikt (g/mol) 272.25
MDL-nummer MFCD00063253
InChI-nyckel LLPWGHLVUPBSLP-UTUOFQBUSA-N
Synonym tri-o-acetyl-d-glucal, 3,4,6-tri-o-acetyl-d-glucal, 2r,3s,4r-2-acetoxymethyl-3,4-dihydro-2h-pyran-3,4-diyl diacetate, d-glucal triacetate, 3,4,6-tri-o-acetyl-1,5-anhydro-2-deoxy-d-arabino-hex-1-enitol, arabino-hex-1-enitol, 1,5-anhydro-2-deoxy-, triacetate, tri-o-acetylglucal, triacetyl-d-glucal, 2r,3s,4r-3,4-bis acetyloxy-3,4-dihydro-2h-pyran-2-yl methyl acetate, tri-o-acetyl-glucal
PubChem CID 688303
IUPAC-namn [(2R,3S,4R)-3,4-diacetyloxi-3,4-dihydro-2H-pyran-2-yl]metylacetat
LEDER CC(=O)OCC1C(C(C=CO1)OC(=O)C)OC(=O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tri-O-acetyl-D-glucal
Namnnotering 99%
Smältpunkt 51.0°C to 53.0°C
Färg Vitt
Flampunkt >110°C
Förlust vid torkning 0.5% max. (30°C, 15 hrs) (vacuum)
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 25 g
Beilstein 17, I, 111
Specifikt rotationsförhållande −15° (20°C c=2,EtOH)
Specifik rotation − 15.00
Löslighetsinformation Solubility in water: slightly soluble
Formel vikt 272.25
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.