Läs mer
Tri-O-acetyl-D-glukal, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tri-O-acetyl-D-glucal |
| CAS | 2873-29-2 |
| Molekylformel | C12 H16 O7 |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | D-arabino-Hex-1-enitol','1,5-anhydro-2-deoxy-','3,4,6-triacetate, D-arabino-Hex-1-enitol','1,5-anhydro-2-deoxy-','triacetate (9CI), D-arabino-Hex-1-enopyranose','1,2-dideoxy-','triacetate (8CI), 3,4,6-Tri-O-acetyl-1,2-dideoxy-D-arabino-hex-1-enopyranose, 3,4,6-Tri-O-acetyl-D-glucal, 3,4,6-Tri-O-acetylglucal, 3,4,6-Tris-O-acetyl-D-glucal, D-Glucal triacetate, Tri-O-acetyl-D-glucal, Tri-O-acetylglucal, Triacetyl-D-glucal |
| InChI formel | InChI=1S/C12H16O7/c1-7(13)17-6-11-12(19-9(3)15)10(4-5-16-11)18-8(2)14/h4-5,10-12H,6H2,1-3H3/t10-,11-,12+/m1/s1 |
| LEDER | CC(=O)OC[C@H]1OC=C[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C |
| IUPAC-namn | [(2R,3S,4R)-3,4-diacetyloxi-3,4-dihydro-2H-pyran-2-yl]metylacetat |
| Molekylvikt (g/mol) | 272.2512 |
| Formel vikt | 272.0896 |