Läs mer
Tri-o-tolylfosfat, 96 %
Produktkod. 10613193 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10613193 100 g Glasflaska 100g
10015403 25 g Glasflaska 25g
10324312 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10613193 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 366461000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
CAS: 78-30-8 | C21H21O4P | 368,37 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 78-30-8
Molekylformel C21H21O4P
Molekylvikt (g/mol) 368.37
MDL-nummer MFCD00041906
InChI-nyckel YSMRWXYRXBRSND-UHFFFAOYSA-N
Synonym tri-o-cresyl phosphate, tri-o-tolyl phosphate, o-tolyl phosphate, tocp, totp, phosphoric acid, tris 2-methylphenyl ester, o-cresyl phosphate, triorthocresyl phosphate, phosflex 179c, tri-2-tolyl phosphate
PubChem CID 6527
IUPAC-namn tris(2-metylfenyl)fosfat
LEDER CC1=CC=CC=C1OP(=O)(OC1=CC=CC=C1C)OC1=CC=CC=C1C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tri-o-tolyl phosphate
Namnnotering 96%
Smältpunkt -25 °C
Färg Färglös till gul
Densitet 1.2000g/mL, 1.2
Kokpunkt 410 °C
Flampunkt 225 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 95% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1,5580 till 1,561
Kvantitet 100 g
Merck Index 15, 9941
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 0,01g/100 ml (25 °C). Andra lösligheter: lätt löslig i alkohol, löslig i eter
Formel vikt 368.36
Procent renhet 96%
Fysisk form Viskös vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Tri-o-tolyl phosphate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H370-Orsakar organskador.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.