Läs mer
Tri(o-tolyl)fosfin, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivning
Tri(o-tolyl)fosfin används i en ruteniumkatalyserad direkt aminering av alkoholer. Det används också i Suzuki reaktion. Vidare används det vid framställning av tri-orto-fosfinselenid genom att reagera med selen som ett reagens. Utöver detta fungerar den som en ligand i koordinationskemi.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tri(o-tolyl)fosfin används i en ruteniumkatalyserad direktaminering av alkoholer. Det används också i Suzuki reaktion. Vidare används det vid framställning av tri-orto-fosfinselenid genom att reagera med selen som ett reagens. Utöver detta fungerar den som en ligand i koordinationskemi.
Löslighet
Lösligt i alkohol. Något lösligt i kallt vatten. Olösligt i vatten.
Noter
Ljuskänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tri (o-tolyl)phosphine |
| Smältpunkt | 122°C to 127°C |
| Kvantitet | 1 g |
| Beilstein | 661212 |
| Känslighet | Air Sensitive |
| Löslighetsinformation | Soluble in alcohol. Slightly soluble in cold water. Insoluble in water. |
| Formel vikt | 304.37 |
| Procent renhet | ≥98% |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.