Läs mer
Tri(o-tolyl)fosfin, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11460013
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11460013 25 g 25g
11440013 1 g 1g
11450013 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11460013 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12093.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 6163-58-2 | C21H21P | 304.373 g/mol
Tri(o-tolyl)fosfin används i en ruteniumkatalyserad direkt aminering av alkoholer. Det används också i Suzuki reaktion. Vidare används det vid framställning av tri-orto-fosfinselenid genom att reagera med selen som ett reagens. Utöver detta fungerar den som en ligand i koordinationskemi.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Tri(o-tolyl)fosfin används i en ruteniumkatalyserad direktaminering av alkoholer. Det används också i Suzuki reaktion. Vidare används det vid framställning av tri-orto-fosfinselenid genom att reagera med selen som ett reagens. Utöver detta fungerar den som en ligand i koordinationskemi.
Löslighet
Lösligt i alkohol. Något lösligt i kallt vatten. Olösligt i vatten.
Noter
Ljuskänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6163-58-2
Molekylformel C21H21P
Molekylvikt (g/mol) 304.373
MDL-nummer MFCD00008514
InChI-nyckel COIOYMYWGDAQPM-UHFFFAOYSA-N
Synonym tri-o-tolylphosphine, tri o-tolyl phosphine, tris 2-methylphenyl phosphine, tris 2-methylphenyl phosphane, phosphine, tris 2-methylphenyl, tris o-tolyl phosphine, tri-ortho-toylphosphine, tri-ortho-tolylphosphine, phosphine, tri-o-tolyl, tri 2-methylphenyl phosphine
PubChem CID 80271
IUPAC-namn tris(2-metylfenyl)fosfan
LEDER CC1=CC=CC=C1P(C2=CC=CC=C2C)C3=CC=CC=C3C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tri (o-tolyl)phosphine
Smältpunkt 122°C to 127°C
Kvantitet 25 g
Beilstein 661212
Känslighet Air Sensitive
Löslighetsinformation Soluble in alcohol. Slightly soluble in cold water. Insoluble in water.
Formel vikt 304.37
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.