missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Tri(o-tolyl)fosfin, 98+%, Thermo Scientific Chemicals

Produktkod. p-7081906
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 11440013

Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A12093.03

Request Bulk or Custom Format

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

CAS: 6163-58-2 | C21H21P | 304.373 g/mol

Tri(o-tolyl)fosfin används i en ruteniumkatalyserad direkt aminering av alkoholer. Det används också i Suzuki reaktion. Vidare används det vid framställning av tri-orto-fosfinselenid genom att reagera med selen som ett reagens. Utöver detta fungerar den som en ligand i koordinationskemi.

Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .

Tillämpningar
Tri(o-tolyl)fosfin används i en ruteniumkatalyserad direktaminering av alkoholer. Det används också i Suzuki reaktion. Vidare används det vid framställning av tri-orto-fosfinselenid genom att reagera med selen som ett reagens. Utöver detta fungerar den som en ligand i koordinationskemi.

Löslighet
Lösligt i alkohol. Något lösligt i kallt vatten. Olösligt i vatten.

Noter
Ljuskänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 6163-58-2
Molekylformel C21H21P
Molekylvikt (g/mol) 304.373
MDL-nummer MFCD00008514
InChI-nyckel COIOYMYWGDAQPM-UHFFFAOYSA-N
Synonym tri-o-tolylphosphine, tri o-tolyl phosphine, tris 2-methylphenyl phosphine, tris 2-methylphenyl phosphane, phosphine, tris 2-methylphenyl, tris o-tolyl phosphine, tri-ortho-toylphosphine, tri-ortho-tolylphosphine, phosphine, tri-o-tolyl, tri 2-methylphenyl phosphine
PubChem CID 80271
IUPAC-namn tris(2-metylfenyl)fosfan
LEDER CC1=CC=CC=C1P(C2=CC=CC=C2C)C3=CC=CC=C3C

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Tri (o-tolyl)phosphine
Smältpunkt 122°C to 127°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 661212
Känslighet Air Sensitive
Löslighetsinformation Soluble in alcohol. Slightly soluble in cold water. Insoluble in water.
Formel vikt 304.37
Procent renhet ≥98%

Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.

Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.

Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.

Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.