missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tri-p-tolylamine-d21, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tri-p-tolylamine-D21 |
| CAS | 201944-90-3 |
| Molekylformel | C21 D21 N |
| Kvantitet | 0.05 g |
| Synonym | Benzen-2,3,5,6-d4-amine, 4-(methyl-d3)-N,N-bis[4-(methyl-d3)phenyl-2,3,5,6-d4]- (9 CI), Tri-p-tolylamine-d21, Tri-p-tolylamine-D21, N,N,N-Tri[4-(methyl-d3)phenyl-d4]amine, N,N,N-Tri(4-tolyl-d7)amine, Tris(4-methylphenyl)amine-d21, 4-(Methyl-d3)-N,N-bis[4-(methyl-d3)phenyl-d4]benzenamine |
| InChI formel | InChI=1 S/C21H21N/c1-16-4-10-19(11-5-16)22(20-12-6-17(2)7-13-20)21-14-8-18(3)9-15-21/h4-15 H,1-3H3/i1D3,2D3,3D3,4 D,5 D,6 D,7 D,8 D,9 D,10 D,11 D,12 D,13 D,14 D,15 D |
| LEDER | [2 H]c1c([2 H])c(c([2 H])c([2 H])c1N(c2c([2 H])c([2 H])c(c([2 H])c2[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H])c3c([2 H])c([2 H])c(c([2 H])c3[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC-namn | 2,3,5,6-tetradeuterio-N,N-bis[2,3,5,6-tetradeuterio-4-(trideuteriomethyl)phenyl]-4-(trideuteriomethyl)aniline |
| Molekylvikt (g/mol) | 308.527 |
| Formel vikt | 308.299 g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?