Läs mer
Tri-p-tolylphosphine, 98%
Produktkod. 10229723 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10229723 1 g Glasflaska 1g
10403941 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10229723 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 422330010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1038-95-5 | C21H21P | 304.37 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1038-95-5
Molekylformel C21H21P
Molekylvikt (g/mol) 304.37
MDL-nummer MFCD00008542
InChI-nyckel WXAZIUYTQHYBFW-UHFFFAOYSA-N
Synonym tri-p-tolylphosphine, tris 4-methylphenyl phosphine, tri p-tolyl phosphine, phosphine, tris 4-methylphenyl, tri-para-tolylphosphine, tris p-tolyl phosphine, phosphine, tri-p-tolyl, tris 4-methylphenyl phosphane, phosphine, tris p-tolyl, tri-p-tolyl phosphine
PubChem CID 13956
IUPAC-namn tris(4-metylfenyl)fosfan
LEDER CC1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=C(C)C=C1)C1=CC=C(C)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tri-p-tolylphosphine
Namnnotering 95%
Smältpunkt 145.0°C to 150.0°C
Färg Vitt till gult
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (CH3C6H4)3P
Kvantitet 1 g
Formel vikt 304.36
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver eller kristaller
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Tri-p-tolylphosphine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.