Läs mer
Tri-Potassium Citrate, Certified AR for Analysis, meets analytical specification of Ph.Eur., BP, USP, Fisher Chemical™
Produktkod. 10428610 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
3 kg
Förpackningsstorlek:
3kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10428610 500 g 500g
11498762 3 kg 3kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10428610 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P/4442/53
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 6100-05-6
Molekylformel C6H7K3O8
Molekylvikt (g/mol) 324.41
MDL-nummer 150442
InChI-nyckel PJAHUDTUZRZBKM-UHFFFAOYSA-K
Synonym potassium citrate monohydrate, tripotassium citrate monohydrate, unii-ee90oni6ff, ee90oni6ff, citric acid tripotassium salt, urocit-k, ccris 6543, tri-potassium citrate monohydrate, potassium citrate tribasic monohydrate, citric acid, tripotassium salt, monohydrate
PubChem CID 2735208
ChEBI CHEBI:64746
IUPAC-namn tripotassium;2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate;hydrate
LEDER C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.O.[K+].[K+].[K+]
Specifikationer
Smältpunkt 180°C
Färg White
pH 7.5 to 9.0
Fysisk form Solid
Kvantitet 500 g
Formel vikt 324.42g/mol
Förpackning Plastic powder jar