Läs mer
Potassium Hydrogen Carbonate, Extra Pure, SLR specified reagent for general laboratory work, Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | 292°C |
| Färg | Yellow |
| pH | 8.2 |
| Fysisk form | Solid |
| Kvantitet | 2.5 kg |
| Formel vikt | 100.12g/mol |
| Förpackning | Plastic powder jar |