Läs mer
Tri-Potassium Citrate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Produktkod. 10785721 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackning:
Plastic powder jar
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10785721 500 g Plastic powder jar 500g
1 options
Produktkod. 10785721 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P/4440/53
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Smältpunkt 180°C
CAS 6100-05-6
Färg White
pH 7.5 to 9.0
Fysisk form Solid
Kvantitet 500 g
Molekylformel C6H7K3O8
MDL-nummer 150442
Synonym potassium citrate monohydrate, tripotassium citrate monohydrate, unii-ee90oni6ff, ee90oni6ff, citric acid tripotassium salt, urocit-k, ccris 6543, tri-potassium citrate monohydrate, potassium citrate tribasic monohydrate, citric acid, tripotassium salt, monohydrate
InChI-nyckel PJAHUDTUZRZBKM-UHFFFAOYSA-K
LEDER C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.O.[K+].[K+].[K+]
IUPAC-namn tripotassium;2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate;hydrate
Molekylvikt (g/mol) 324.41
PubChem CID 2735208
ChEBI CHEBI:64746
Formel vikt 324.42g/mol
Förpackning Plastic powder jar