Läs mer
Tri-Salicylic Acid, TRC
Produktkod. 30452915
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30452915 1 g
30454878 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30452915 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT8748001G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 85531-17-5
Molekylformel C21 H14 O7
Molekylvikt (g/mol) 378.33
Synonym Benzoic acid, 2-[(2-hydroxybenzoyl)oxy]-, 2-carboxyphenyl ester, Salicylsalicylsalicylic Acid, Trisalicylic Acid
IUPAC-namn 2-[2-(2-hydroxybenzoyl)oxybenzoyl]oxybenzoic acid
LEDER OC(=O)c1ccccc1OC(=O)c2ccccc2OC(=O)c3ccccc3O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Salicylsalicylsalicylic Acid
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C21H14O7/c22-16-10-4-1-7-13(16)20(25)28-18-12-6-3-9-15(18)21(26)27-17-11-5-2-8-14(17)19(23)24/h1-12,22H,(H,23,24)
Formel vikt 378.074