Läs mer
Thermo Scientific™ Tri-Sil BP (BSA:Pyridin) reagens
Produktkod. 11567680 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
25 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11567680 25 ml Varje
1 options
Produktkod. 11567680 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer TS49012
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Använd en reagens-lösningsmedelsblandning för enstegsderivatisering med Thermo Scientific™ Tri-Sil BP (BSA:Pyridin) reagens,
Använd en reagens-lösningsmedelsblandning för enstegsderivatisering med Thermo Scientific™ Tri-Sil BP (BSA:Pyridin)-reagens, som består av BSA och pyridin med hög renhet, denna silyleringsreagensformulering derivatiserar alkoholer, fenoler, organiska syror, aromatiska amider och aminer för GC-analys. Den är utmärkt för användning med obehindrade steroider.
Reagerar med ett brett utbud av föreningar
Alkoholer, fenoler, vissa enoler och andra hydroxyl/polyhydroxylföreningar för att bilda trimetylsilyletrar
Organiska syror för att bilda trimetylsilylestrar
Aromatiska amider för att bilda N-trimetylsilylderivat
Aminer för att bilda N-trimetylsilylderivat
Obehindrade steroider
Rekommenderas inte för användning med kolhydrater.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med GC
Faror Frätande, brandfarligt
Standardkoncentration 65 - 80, 20 - 25%
Förvaring 2 °C till 8 °C
Kvantitet 25 ml
Standardkomponenter Pyridin, Trimetylsilyl N-trimetylsilylacetamidat