Beskrivning
Använd en reagens-katalysatorlösningsmedelsblandning för enstegsderivatisering med Thermo Scientific™ Tri-Sil HTP (HDMS:TMCS:Pyridin)-reagens, som består av HMDS, TMCS och pyridin med hög renhet, producerar snabbt TMS-derivat av polära föreningar för GC-analys och biokemisk syntes. Detta mångsidiga reagens är idealiskt lämpat för GC-bestämningar av en rad föreningar inklusive socker, alkoholer, fenoler, steroider, steroler, organiska syror och vissa aminer.
- Derivatiserar kolhydrater, fenoler, steroider, steroler, organiska syror, alkoholer och vissa aminer
- Användbar för snabb produktion av TMS-derivat av polära föreningar för gaskromatografisk bestämning och biokemisk syntes
- Mångsidighet, snabbhet och användarvänlighet för Tri-Suil HTP-reagens har gjort det till den mest använda silyleringsformuleringen
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med | GC |
| Faror | Frätande, brandfarligt |
| Standardkoncentration | 65 - 80, 10 - 20, 5 - 7% |
| Förvaring | 2 °C till 8 °C |
| Kvantitet | 10 x 1 ml ampuller |
| Standardkomponenter | Pyridin, hexametyldisilazan, klorotrimetylsilan |
Säkerhet och hantering
- Tri-Sil HTP Reagent, 10 x 1 mL
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Akut toxicitet Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H311-Giftigt vid hudkontakt.
- H332-Skadligt vid inandning.
- H315-Irriterar huden.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
- P370+P378-Vid brand: Släck med .
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
- MIXTURE LIST-Contain: Trimethylchlorosilane, Pyridine