Läs mer
Thermo Scientific™ Tri-Sil HTP (HDMS:TMCS:Pyridin)-reagens
Produktkod. p-4527561 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
10 x 1 ml ampuller
50 ml
Förpackningsstorlek:
10ml
Varje
Produktkod. 11547841
Brand: Thermo Scientific™ TS48999
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Använd en reagens-katalysatorlösningsmedelsblandning för enstegsderivatisering med Thermo Scientific™ Tri-Sil HTP (HDMS:TMCS:Pyridin) reagens,
Använd en reagens-katalysatorlösningsmedelsblandning för enstegsderivatisering med Thermo Scientific™ Tri-Sil HTP (HDMS:TMCS:Pyridin)-reagens, som består av HMDS, TMCS och pyridin med hög renhet, producerar snabbt TMS-derivat av polära föreningar för GC-analys och biokemisk syntes. Detta mångsidiga reagens är idealiskt lämpat för GC-bestämningar av en rad föreningar inklusive socker, alkoholer, fenoler, steroider, steroler, organiska syror och vissa aminer.
  • Derivatiserar kolhydrater, fenoler, steroider, steroler, organiska syror, alkoholer och vissa aminer
  • Användbar för snabb produktion av TMS-derivat av polära föreningar för gaskromatografisk bestämning och biokemisk syntes
  • Mångsidighet, snabbhet och användarvänlighet för Tri-Suil HTP-reagens har gjort det till den mest använda silyleringsformuleringen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med GC
Faror Frätande, brandfarligt
Standardkoncentration 65 - 80, 10 - 20, 5 - 7%
Objektbeskrivning 10 x 1 ml ampuller
Förvaring 2 °C till 8 °C
Kvantitet 10 x 1 ml ampuller
Standardkomponenter Pyridin, hexametyldisilazan, klorotrimetylsilan
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Tri-Sil HTP Reagent, 10 x 1 mL
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Trimethylchlorosilane, Pyridine