Läs mer
Thermo Scientific™ Tri-Sil TBT (TMSI:BSA:TMCS) reagens
Produktkod. 11537851 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
10 x 1 ml ampuller
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11537851 10 x 1 ml ampuller Paket med 10
1 options
Produktkod. 11537851 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer TS49016
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-11-2026
Använd en katalyserad silyleringsreagensformulering för derivatisering av hydroxyler med Thermo Scientific™ Tri-Sil TBT (TMSI:BSA:TMCS) reagens.
Använd en katalyserad silyleringsreagensformulering för derivatisering av hydroxyler med Thermo Scientific™ Tri-Sil TBT (TMSI:BSA:TMCS) reagens. Sammansatt av TMSI/BSA/TMCS (3:3:2), reagerar denna katalyserade silyleringsreagensformulering vanligtvis med hydroxyler på kort tid vid 60 80–° C för att bilda TMS-etrar. Mycket hindrade hydroxyler kan ta flera timmar.
  • Omvandlar alla klasser av hydroxylgrupper till TMS-etrar
  • Under vanliga förhållanden är reaktionen fullständig på kort tid vid 60 till 80 C, även °om mycket hindrade hydroxyler kan kräva flera timmar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med GC
Faror Toxisk
Standardkoncentration 25 - 45, 25 - 45, 20 - 25%
Förvaring Rumstemperatur
Kvantitet 10 x 1 ml ampuller
Standardkomponenter Trimetylsilyl-N-trimetylsilylacetamidat, 1-(trimetylsilyl)-1 H-imidazol, klorotrimetylsilan
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Tri-Sil TBT, 10 x 1 mL
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Trimethylchlorosilane, N-(trimethylsilyl)imidazole