Läs mer
Thermo Scientific™ Tri-Sil TP (TMSI:Pyridin) reagens
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Derivatisera hydroxylföreningar, särskilt kolhydrater med Thermo Scientific™ Tri-Sil TP (TMSI:Pyridin) reagens. Bestående av TMSI i pyridin, silylerar detta reagens alkoholer och fenoler, organiska syror, hydroxylaminer, aminosyror, kolhydrater, flavonoider, glykoler och polyglykoler, nukleotider, steroider, hydroxylsyror, barbituater, narkotika, indoler och vitaminer.
Reagerar inte med aminer
Kan användas i närvaro av vatten så länge det finns tillräckligt med reagens för att reagera med både vattnet och provet
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med | GC |
| Faror | Brännbar |
| Standardkoncentration | 65 - 80, 20 - 25% |
| Objektbeskrivning | 25 mL |
| Förvaring | 2 °C till 8 °C |
| Kvantitet | 25 ml |
| Standardkomponenter | Pyridin, 1-(trimetylsilyl)-lH-imidazol |