Läs mer
Thermo Scientific™ Tri-Sil TP (TMSI:Pyridin) reagens
Produktkod. 11597831 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
10 x 1 ml ampuller
25 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11597831 10 x 1 ml ampuller Paket med 10
11597680 25 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11597831 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer TS49230
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-11-2026
Derivatisera hydroxylföreningar, särskilt kolhydrater med Thermo Scientific™ Tri-Sil TP (TMSI:Pyridin) reagens.
Derivatisera hydroxylföreningar, särskilt kolhydrater med Thermo Scientific™ Tri-Sil TP (TMSI:Pyridin) reagens. Bestående av TMSI i pyridin, silylerar detta reagens alkoholer och fenoler, organiska syror, hydroxylaminer, aminosyror, kolhydrater, flavonoider, glykoler och polyglykoler, nukleotider, steroider, hydroxylsyror, barbituater, narkotika, indoler och vitaminer.
Ytterligare produktinformation
Reagerar inte med aminer
Kan användas i närvaro av vatten så länge det finns tillräckligt med reagens för att reagera med både vattnet och provet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med GC
Faror Skadlig
Standardkoncentration 65 - 80, 20 - 25%
Förvaring 2 °C till 8 °C
Kvantitet 10 x 1 ml ampuller
Standardkomponenter Pyridin, 1-(trimetylsilyl)-lH-imidazol