Läs mer
tri-Sodium Citrate Dihydrate, For analysis EMSURE™ ACS, MilliporeSigma™
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 4-3-6132 |
| Smältpunkt | 150°C (Anhydrous substance) |
| Färg | White |
| pH | 7.5 to 9.0 (50g/L, H2O, 25°C) |
| Odör | Odorless |
| Förpackning | Plastic Bottle |
| Molekylformel | C6H9Na3O9 |
| Kvantitet | 1 kg |
| Synonym | trisodium citrate dihydrate, sodium citrate dihydrate, sodium citrate tribasic dihydrate, natriumcitrat-dihydrat, sodium citrate hydrate, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, trisodium salt, dihydrate, citronensaeure-tri-na-salz-dihydrat, citric acid trisodium salt dihydrate, citric acid, trisodium salt dihydrate, trisodium 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate dihydrate |
| Löslighetsinformation | 720g/L |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Trinatriumcitratdihydrat för analys EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur