Läs mer
tri-natriumcitratdihydrat, BAKER ANALYZED™ , J.T. Baker™ , Avantor™
Handla allt J.T.Baker Produkter
:
500 g
Specifikationer
Specifikationer
| pH | 7.0 to 9.0 (5% Solution at 25°C) |
| Kvantitet | 500 g |
| Analysprocentintervall | min. 99.0% |