Läs mer
tri-natriumcitratdihydrat, BAKER, J.T. Baker™
Produktkod. 10675232 Handla allt J.T.Baker Produkter
:
1 kg
Produktkod. 10675232
Brand: JT Baker 1758.1000
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Uppfyller reagensspecifikationer för testning Ph. Eur. monografier
Specifikationer
Smältpunkt 150°C
CAS 4-3-6132
Kvantitet 1 kg
Analysprocentintervall 99.0 to 100.5%
Molekylformel C6H9Na3O9
MDL-nummer MFCD00150031
Synonym Sodium Citrate, Dihydrate , Citric acid trisodium salt dihydrate , Sodium Citrate Dihydrate , Sodium citrate tribasic dihydrate
InChI-nyckel NLJMYIDDQXHKNR-UHFFFAOYSA-K
LEDER O.O.[Na+].[Na+].[Na+].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
IUPAC-namn trinatrium-2-hydroxipropan-1,2,3-trikarboxylatdihydrat
Molekylvikt (g/mol) 294.10
Identifiering Passes Test
Förpackning Glasflaska för fasta ämnen
Densitet 1.76 g/cm³ (20°C)