Läs mer
Tri-natriumcitratdihydrat, certifierad AR för analys, uppfyller analytiska specifikationer från Ph.Eur., BP, USP , Fisher Chemical™
Produktkod. 10112880 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
1 kg
5 kg
Förpackning:
Plastfat
Pulverburk av plast
Förpackningsstorlek:
1kg
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10112880 1 kg Pulverburk av plast 1kg
10396430 500 g Pulverburk av plast 500g
10666462 5 kg Plastfat 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10112880 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer S/3320/60
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 4-3-6132 | Molekylformel: C6H9Na3O9 | Molekylvikt: 294,10 g/mol
Tri-natriumcitratdihydrat, certifierat AR för analys, uppfyller analytiska specifikationer från Ph.Eur., BP, USP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 4-3-6132
Molekylformel C6H9Na3O9
Molekylvikt (g/mol) 294.10
MDL-nummer 150031
InChI-nyckel NLJMYIDDQXHKNR-UHFFFAOYSA-K
Synonym trisodium citrate dihydrate, sodium citrate dihydrate, sodium citrate tribasic dihydrate, natriumcitrat-dihydrat, sodium citrate hydrate, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, trisodium salt, dihydrate, citronensaeure-tri-na-salz-dihydrat, citric acid trisodium salt dihydrate, citric acid, trisodium salt dihydrate, trisodium 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate dihydrate
PubChem CID 71474
ChEBI CHEBI:32142
IUPAC-namn trinatrium;2-hydroxipropan-1,2,3-trikarboxylat;dihydrat
LEDER C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+]
Specifications
Smältpunkt >300 °C
Färg Vitt
pH 8.4
Fysisk form Fast
Kvantitet 1 kg
Förpackning Pulverburk av plast
Formel vikt 294,09 g/mol