Läs mer
Tri-natriumcitratdihydrat, certifierad AR för analys, uppfyller analytiska specifikationer från Ph.Eur., BP, USP , Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical ProdukterBeskrivning
Tri-natriumcitratdihydrat, certifierat AR för analys, uppfyller analytiska specifikationer från Ph.Eur., BP, USP
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | >300 °C |
| Färg | Vitt |
| pH | 8.4 |
| Fysisk form | Fast |
| Kvantitet | 500 g |
| Förpackning | Pulverburk av plast |
| Formel vikt | 294,09 g/mol |