Läs mer
Tri-Sodium Citrate Dihydrate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Produktkod. p-7073515 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
500 g
1 kg
5 kg
Förpackning:
Plastic keg
Plastic powder jar
Förpackningsstorlek:
1kg
500g
5kg
Produktkod. 10172730
Brand: Fisher Chemical S/3280/53
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Tri-Sodium Citrate Dihydrate, Extra Pure, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4-3-6132
Molekylformel C6H9Na3O9
Molekylvikt (g/mol) 294.10
MDL-nummer 150031
InChI-nyckel NLJMYIDDQXHKNR-UHFFFAOYSA-K
Synonym trisodium citrate dihydrate, sodium citrate dihydrate, sodium citrate tribasic dihydrate, natriumcitrat-dihydrat, sodium citrate hydrate, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, trisodium salt, dihydrate, citronensaeure-tri-na-salz-dihydrat, citric acid trisodium salt dihydrate, citric acid, trisodium salt dihydrate, trisodium 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate dihydrate
PubChem CID 71474
ChEBI CHEBI:32142
IUPAC-namn trisodium;2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate;dihydrate
LEDER C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+]
Specifikationer
Smältpunkt >300°C
Färg White
pH 8.4
Fysisk form Solid
Kvantitet 500 g
Formel vikt 294.09g/mol
Förpackning Plastic powder jar