Läs mer
Tri-Sodium Citrate Dihydrate, HPLC for Electrochemical Detection, Certified, Fisher Chemical
Produktkod. 10030520 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackning:
Plastic powder jar
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10030520 500 g Plastic powder jar 500g
1 options
Produktkod. 10030520 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer S/3380/53
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Smältpunkt >300°C
CAS 4-3-6132
Färg White
pH 8.4
Fysisk form Solid
Kvantitet 500 g
Molekylformel C6H9Na3O9
MDL-nummer 150031
Synonym trisodium citrate dihydrate, sodium citrate dihydrate, sodium citrate tribasic dihydrate, natriumcitrat-dihydrat, sodium citrate hydrate, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, trisodium salt, dihydrate, citronensaeure-tri-na-salz-dihydrat, citric acid trisodium salt dihydrate, citric acid, trisodium salt dihydrate, trisodium 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate dihydrate
InChI-nyckel NLJMYIDDQXHKNR-UHFFFAOYSA-K
LEDER C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+]
IUPAC-namn trisodium;2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate;dihydrate
Molekylvikt (g/mol) 294.10
PubChem CID 71474
ChEBI CHEBI:32142
Formel vikt 294.09g/mol
Förpackning Plastic powder jar