Läs mer
Tri-natriumortofosfatdodekahydrat, certifierad AR för analys, Fisher Chemical
Produktkod. 10102930 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackning:
Pulverburk av plast
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10102930 500 g Pulverburk av plast 500g
1 options
Produktkod. 10102930 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer S/5761/53
Black Friday börjar här
Använd kampanjkoden 27984
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Specifikationer
Smältpunkt 75 °C
CAS 10101-89-0
Färg Vitt
pH 11,8 till 12
Fysisk form Fast
Kvantitet 500 g
Förpackning Pulverburk av plast
Molekylformel H24Na3O16P
MDL-nummer 149198
Synonym trisodium phosphate dodecahydrate, sodium phosphate dodecahydrate, sodium phosphate tribasic dodecahydrate, phosphoric acid, trisodium salt, dodecahydrate, unii-b70850qphr, ccris 7322, sodium phosphate, tribasic, dodecahydrate, trisodium dodecahydrate phosphate, phosphoric acid, trisodium salt, dodeahydrate, trisodium phosphate tert dodecahydrate
InChI-nyckel ASTWEMOBIXQPPV-UHFFFAOYSA-K
LEDER O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]P(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+].[Na+]
IUPAC-namn trinatrium;fosfat;dodekahydrat
Molekylvikt (g/mol) 380.119
PubChem CID 61473
Formel vikt 380,13 g/mol
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • tri-Sodium orthophosphate dodecahydrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/tvål.