Läs mer
Tri-Sodium Orthophosphate Dodecahydrate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Produktkod. 10254160 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
500 g
1 kg
5 kg
Förpackning:
Plastic keg
Plastic powder jar
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
500g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10254160 1 kg Plastic powder jar 1kg
10073263 250 g Plastic powder jar 250g
10244160 500 g Plastic powder jar 500g
10214210 5 kg Plastic keg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10254160 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer S/5760/60
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 10101-89-0
Molekylformel H24Na3O16P
Molekylvikt (g/mol) 380.119
MDL-nummer 149198
InChI-nyckel ASTWEMOBIXQPPV-UHFFFAOYSA-K
Synonym trisodium phosphate dodecahydrate, sodium phosphate dodecahydrate, sodium phosphate tribasic dodecahydrate, phosphoric acid, trisodium salt, dodecahydrate, unii-b70850qphr, ccris 7322, sodium phosphate, tribasic, dodecahydrate, trisodium dodecahydrate phosphate, phosphoric acid, trisodium salt, dodeahydrate, trisodium phosphate tert dodecahydrate
PubChem CID 61473
IUPAC-namn trisodium;phosphate;dodecahydrate
LEDER O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]P(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+].[Na+]
Specifikationer
Smältpunkt 75°C
Färg White
pH 11.8 to 12
Fysisk form Solid
Kvantitet 1 kg
Formel vikt 380.13g/mol
Förpackning Plastic powder jar
compliance-icons
Produktbeteckning
  • tri-Sodium orthophosphate dodecahydrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Tribasic sodium phosphate dodecahydrate,Trisodium phosphate