Läs mer
tri-Sodium Phosphate Dodecahydrate, Supelco™
Produktkod. 15887490
Change view
Kvantitet:
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15887490 1 kg 1kg
1 options
MQ300 Graded - For Products Used in Applications Requiring Enhanced Change Control and Quality Agreement
Produktkod. 15887490 Leverantör Supelco Leverantörsnummer 1065721000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
MQ300 Graded - For Products Used in Applications Requiring Enhanced Change Control and Quality Agreement
For analysis EMSURE™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tri-Sodium Phosphate Dodecahydrate
Smältpunkt 75°C (Elimination of Water of Crystallisation)
CAS 10101-89-0
Kvantitet 1 kg
MDL-nummer MFCD00149198
Synonym tri-Sodium phosphate dodecahydrate, Sodium phosphate tribasic, Trisodium phosphate, tri-Sodium phosphate dodecahydrate
Molekylvikt (g/mol) 380.12
Kvalitet Research
Densitet 1.62 g/cm3 at 20°C