Läs mer
Tri-tert-butyl 1,4,7,10-Tetraazacyclododecane-1,4,7-triacetate Hydrobromide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tri-tert-butyl 1,4,7,10-Tetraazacyclododecane-1,4,7-triacetate Hydrobromide |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C26H50N4O6.BrH/c1-24(2,3)34-21(31)18-28-12-10-27-11-13-29(19-22(32)35-25(4,5)6)15-17-30(16-14-28)20-23(33)36-26(7,8)9;/h27H,10-20H2,1-9H3;1H |
| Formel vikt | 594.2992 |