Läs mer
Tri-tert-butyl 1,4,7,10-Tetraazacyclododecane-1,4,7-triacetat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tri-tert-butyl 1,4,7,10-Tetraazacyclododecane-1,4,7-triacetate |
| CAS | 122555-91-3 |
| Molekylformel | C26H50N4O6 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 1,4,7-Tris(tert-butoxycarbonylmethyl)-1,4,7,10-tetraazacyclododecane, Tris(1,1-dimethylethyl)ester 1,4,7,10-Tetraazacyclododecane-1,4,7-triacetic Acid, DO 3A tert-Butyl Ester, DO 3A tert-Butyl, 1,4,7-tris(1,1-Dimethylethyl)ester 1,4,7,10-Tetraazacyclododecane-1,4,7-triacetic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C26H50N4O6/c1-24(2,3)34-21(31)18-28-12-10-27-11-13-29(19-22(32)35-25(4,5)6)15-17-30(16-14-28)20-23(33)36-26(7,8)9/h27H,10-20H2,1-9H3 |
| LEDER | CC(C)(C)OC(=O)CN1CCNCCN(CC(=O)OC(C)(C)C)CCN(CC(=O)OC(C)(C)C)CC1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 514.7 |