Läs mer
Tri-tert-butylborat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15451708
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15451708 5 g 5g
15461708 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15451708 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H55461.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7397-43-5 | C12H27BO3 | 230.155 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7397-43-5
Molekylformel C12H27BO3
Molekylvikt (g/mol) 230.155
MDL-nummer MFCD00009652
InChI-nyckel ZMCWFMOZBTXGKI-UHFFFAOYSA-N
Synonym tri-tert-butyl borate, boron tert-butoxide, tri-tert-butoxyborane, tris tert-butyl borate, tris tert-butyloxy borane, boric acid h3bo3 , tri-tert-butyl ester, boric acid,tris 1,1-dimethylethyl ester, tri-t-butylborate, tri-t-butyl borate, tritert-butoxy-borane
PubChem CID 289737
IUPAC-namn tritert-butylborat
LEDER B(OC(C)(C)C)(OC(C)(C)C)OC(C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tri-tert-butyl borate
Smältpunkt 18°C to 19°C
Färg Färglös
Densitet 0.811 g/mL
Kokpunkt 101°C (74 mmHg)
Flampunkt 29°C (84°F)
Linjär formel [(CH3)3CO]3B
Brytningsindex 1.389
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN1993
Formel vikt 230.16
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.