Läs mer
Tri-tert-butylfosfin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10388601 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10388601 1 g 1g
10522802 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10388601 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 360890010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13716-12-6
Molekylformel C12H27P
Molekylvikt (g/mol) 202.32
MDL-nummer MFCD00015006
InChI-nyckel BWHDROKFUHTORW-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn tri-tert-butylfosfan
LEDER CC(C)(C)P(C(C)(C)C)C(C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tri-tert-butylphosphine
Smältpunkt 30.0°C
Densitet 0.8200 g/mL, 0.82
Kokpunkt 102.0°C to 103.0°C (13.0 mmHg)
Flampunkt -17°C
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel [(CH3)3C]3P
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Solubility aq. soln.: insoluble aq. soln..
Formel vikt 202.32
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Tri-tert-butylphosphine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarligt fast ämne Kategorija 2
  • Pyrofort fast ämne Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H250-Spontanantänder vid kontakt med luft.
  • H228-Brandfarligt fast ämne.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.