Läs mer
Tri-tert-butylfosfoniumtetrafluoroborat, 97 %
Produktkod. 11389685
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11389685 1 g 1g
11399685 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11389685 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19752.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-10-2026
CAS: 131274-22-1 | C12H28BF4P | 290,13 g/mol
Tri-tert-butylfosfoniumtetrafluorborat är en ligand som används i den palladiumkatalyserade enantioselektiva alfa-aryleringen av N-boc-pyrrolidin. Den används också med en palladium(0)-15-ledad, triolefinisk makrocykel i Suzuki-korskopplingsreaktioner av arylbromider och klorider. Vidare används det i Heck-kopplingen av vinyltosylater med olefiner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Tri-tert-butylfosfoniumtetrafluorborat är en ligand som används vid palladiumkatalyserad enantioselektiv alfa-arylering av N-boc-pyrrolidin. Den används också med en palladium(0)-15-ledad, triolefinisk makrocykel i Suzuki-korskopplingsreaktioner av arylbromider och klorider. Vidare används det i Heck-kopplingen av vinyltosylater med olefiner.
Löslighet
Löslig i metylenklorid och kloroform. Något löslig i terahydrofuran. Olösligt i hexan, toluen och vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel och halogener.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 131274-22-1
Molekylformel C12H28BF4P
Molekylvikt (g/mol) 290.13
MDL-nummer MFCD04039975
InChI-nyckel YTJUCJAUJCXFTN-UHFFFAOYSA-O
Synonym tri-tert-butylphosphonium tetrafluoroborate, t-bu 3ph bf4, tri-t-butylphosphonium tetrafluoroborate, fluoroboric acid tri-tert-butylphosphine adduct, tri-tert-butylphosphanium tetrafluoroborate, tbu3p hbf4, ttbp hbf4, t-bu3p hbf4, tbu 3p hbf4, acmc-20a4f9
PubChem CID 2734635
IUPAC-namn tritert-butylfosfanium;tetrafluorborat
LEDER F[B-](F)(F)F.CC(C)(C)[PH+](C(C)(C)C)C(C)(C)C
Specifications
Kemiskt namn eller material Tri-tert-butylphosphonium tetrafluoroborate
Smältpunkt 266 °C till 267 °C
Kvantitet 1 g
Beilstein 8813613
Känslighet Hygroskopisk
Löslighetsinformation Löslig i metylklorid och kloroform. Lätt löslig i terahydrofuran. Olöslig i hexan, toluen och vatten.
Formel vikt 290.13
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.