Läs mer
Tri-tert-butylfosfoniumtetrafluoroborat, TRC
Produktkod. 30450985
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30450985 1 g
1 options
Produktkod. 30450985 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT8865901G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tri-tert-butylphosphonium Tetrafluoroborate
CAS 131274-22-1
Molekylformel C12H28P.BF4
Kvantitet 1 g
Synonym Tri-tert-butylphosphine Tetrafluoroborate, Tris(tert-butyl)phosphine Tetrafluoroborate, Tris(tert-butyl)phosphonium Tetrafluoroborate
InChI formel InChI=1S/C12H27P.BF4/c1-10(2,3)13(11(4,5)6)12(7,8)9;2-1(3,4)5/h1-9H3;/q;-1/p+1
LEDER CC(C)(C)[PH+](C(C)(C)C)C(C)(C)C.F[B-](F)(F)F
IUPAC-namn tritert-butylfosfanium; Tetrafluororat
Molekylvikt (g/mol) 290.13
Formel vikt 290.1958