Läs mer
Tri-tert-butylfosfoniumtetrafluoroborat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tri-tert-butylphosphonium Tetrafluoroborate |
| CAS | 131274-22-1 |
| Molekylformel | C12H28P.BF4 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | Tri-tert-butylphosphine Tetrafluoroborate, Tris(tert-butyl)phosphine Tetrafluoroborate, Tris(tert-butyl)phosphonium Tetrafluoroborate |
| InChI formel | InChI=1S/C12H27P.BF4/c1-10(2,3)13(11(4,5)6)12(7,8)9;2-1(3,4)5/h1-9H3;/q;-1/p+1 |
| LEDER | CC(C)(C)[PH+](C(C)(C)C)C(C)(C)C.F[B-](F)(F)F |
| IUPAC-namn | tritert-butylfosfanium; Tetrafluororat |
| Molekylvikt (g/mol) | 290.13 |
| Formel vikt | 290.1958 |