Läs mer
Triacetin, 99%, MP Biomedicals™
Produktkod. 11473491 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
0.5 L
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11473491 0.5 L 500ml
11483491 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11473491 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210309890
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 102-76-1
Molekylformel C9H14O6
Molekylvikt (g/mol) 218.205
InChI-nyckel URAYPUMNDPQOKB-UHFFFAOYSA-N
Synonym triacetin, glyceryl triacetate, glycerol triacetate, glycerin triacetate, enzactin, triacetine, triacetylglycerol, fungacetin, glyped, triacetyl glycerine
PubChem CID 5541
ChEBI CHEBI:9661
IUPAC-namn 2,3-diacetyloxypropyl acetate
LEDER CC(=O)OCC(COC(=O)C)OC(=O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Triacetin
Färg Colorless
Densitet 1.159g/cm3 at 20°C
Analysprocentintervall 99%
Kvantitet 0.5 L
Formel vikt 218.2
Fysisk form Semi-viscous Liquid