Läs mer
Triacetin, 99%, MP Biomedicals™
Código de producto. 11483491 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Kvantitet:
0.5 L
1 L
Tamaño de la unidad:
1 L
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Kvantitet Tamaño de la unidad
11483491 1 L 1 L
11473491 0.5 L 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11483491 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210309891
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Identificadores de productos químicos
CAS 102-76-1
Molekylformel C9H14O6
Molekylvikt (g/mol) 218.205
InChI-nyckel URAYPUMNDPQOKB-UHFFFAOYSA-N
Synonym triacetin, glyceryl triacetate, glycerol triacetate, glycerin triacetate, enzactin, triacetine, triacetylglycerol, fungacetin, glyped, triacetyl glycerine
PubChem CID 5541
ChEBI CHEBI:9661
IUPAC-namn 2,3-diacetyloxypropyl acetate
LEDER CC(=O)OCC(COC(=O)C)OC(=O)C
Especificaciones
Kemiskt namn eller material Triacetin
Färg Colorless
Densitet 1.159g/cm3 at 20°C
Analysprocentintervall 99%
Kvantitet 1 L
Formel vikt 218.2
Fysisk form Semi-viscous Liquid
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.