Läs mer
Triacetin, 99%
Produktkod. 10215240 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
1 L
2.5 L
10 L
Förpackning:
Glasflaska
Plast trumma
Förpackningsstorlek:
1 L
10 L
2.5 L
500ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10215240 1 L Glasflaska 1 L
10275330 500 mL Glasflaska 500ml
10021490 2.5 L Glasflaska 2.5 L
11974911 10 L Plast trumma 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10215240 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 139220010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 102-76-1 | C9H14O6 | 218.21 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 102-76-1
Molekylformel C9H14O6
Molekylvikt (g/mol) 218.21
InChI-nyckel URAYPUMNDPQOKB-UHFFFAOYSA-N
Synonym triacetin, glyceryl triacetate, glycerol triacetate, glycerin triacetate, enzactin, triacetine, triacetylglycerol, fungacetin, glyped, triacetyl glycerine
PubChem CID 5541
ChEBI CHEBI:9661
IUPAC-namn 2,3-diacetyloxipropylacetat
LEDER CC(=O)OCC(COC(=O)C)OC(=O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Triacetin
Smältpunkt 3.0°C
Färg Färglös
Densitet 1.1550g/mL, 1.155
Kokpunkt 258.0°C
Flampunkt 138°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (CH3CO2CH2)2CH(O2CCH3)
Brytningsindex 1.4290 to 1.4330
Kvantitet 1 L
Beilstein 02,147
Merck Index 15,9751
Löslighetsinformation Solubility in water: 64.0g/L (20°C). Other solubilities: soluble in most common organic solvents,slightly soluble in carbon disulfide
Viskositet 23 mPa.s (20°C)
Formel vikt 218.21
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.