Läs mer
Triacetin, MedChemExpress
Produktkod. 16408496
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16408496 100 mg
1 options
Produktkod. 16408496 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB0896
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress Triacetin is an artificial chemical compound, is the triester of glycerol and acetic acid, and is the second simplest fat after triformin.
Triacetin is an artificial chemical compound, is the triester of glycerol and acetic acid, and is the second simplest fat after triformin.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Triacetin
Fysisk form Liquid
CAS 102-76-1
Färg Colorless
Kvantitet 100 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C9H14O6
Synonym Glyceryl triacetate 1,2,3-Triacetoxypropane
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 2.3 mg/mL (10.54 mM)
LEDER CC(OCC(OC(C)=O)COC(C)=O)=O
Molekylvikt (g/mol) 218.2
Formel vikt 218.2
Procent renhet 98.0%