Läs mer
Triacetin, Mikromol™
Produktkod. 17919394
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
17919394 250 mg
1 options
Produktkod. 17919394 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0966.000250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-10-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Triacetin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Triacetin
CAS 102-76-1
Analyt- eller komponentnamn Triacetin
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C9 H14 O6
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Triacetin, 1,2,3-Propanetriol 1,2,3-triacetate, 1,2,3-Propanetriol triacetate, 1,2,3-Triacetoxypropane, Edenor GTA, Enzactin, Estol 1581, Fungacetin, Glycerin triacetate, Glycerol triacetate, Glyceryl triacetate, Glyped, Kesscoflex TRA, NSC 4796, Priacetin 1580, Priacetin 1581, Triacetin, Triacetine, Triacetylglycerin, Triacetylglycerol, Ujostabil, Vanay
InChI formel InChI=1S/C9H14O6/c1-6(10)13-4-9(15-8(3)12)5-14-7(2)11/h9H,4-5H2,1-3H3
LEDER CC(=O)OCC(COC(=O)C)OC(=O)C
IUPAC-namn 2,3-diacetyloxipropylacetat
Molekylvikt (g/mol) 218.2
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 218,079 g/mol