Läs mer
Triacetoxi(etyl)silan, 96 %
Produktkod. 11410787
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11410787 500 g 500g
11400787 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11410787 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23187.36
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
CAS: 17689-77-9 | C8H14O6Si | 234,279 g/mol
Triacetoxi(etyl)silan används i tätningsmedel, ämnet används som tvärbindningsmedel och vidhäftningsfrämjare.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden Triacetoxi(etyl)silan används i tätningsmedel
, ämnet används som tvärbindningsmedel och vidhäftningsfrämjare.
Löslighet Hydrolyserar i
vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvaras under inert gas. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel, vatten/fukt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 17689-77-9
Molekylformel C8H14O6Si
Molekylvikt (g/mol) 234.279
MDL-nummer MFCD00053703
InChI-nyckel KXJLGCBCRCSXQF-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyltriacetoxysilane, triacetoxyethylsilane, triacetoxy ethyl silane, triacetoxy ethylsilane, ethylsilanetriyl triacetate, silanetriol, ethyl-, triacetate, silanetriol, 1-ethyl-, 1,1,1-triacetate, dsstox_cid_7792, dsstox_rid_78567, dsstox_gsid_27792
PubChem CID 87244
IUPAC-namn [diacetyloxi(etyl)silyl]acetat
LEDER CC[Si](OC(=O)C)(OC(=O)C)OC(=O)C
Specifikationer
Kokpunkt 97 °C till 99 °C (4 mmHg)
Kemiskt namn eller material Triacetoxy(ethyl)silane
Smältpunkt 7 °C till 9 °C
Kvantitet 500 g
Flampunkt 106 °C (224 °F)
Brytningsindex 1.413
Känslighet Känslig för fukt
Densitet 1.14
UN-nummer UN1760
Löslighetsinformation Hydrolyserar i vatten.
Formel vikt 234.28
Procent renhet 96%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.