Läs mer
Triacetoxy(methyl)silane, tech. 90%
Produktkod. 11436856
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11436856 10 g 10g
11446856 50 g 50g
11456856 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11436856 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23974.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 4253-34-3 | C7H12O6Si | 220.25 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4253-34-3
Molekylformel C7H12O6Si
Molekylvikt (g/mol) 220.25
MDL-nummer MFCD00008694
InChI-nyckel TVJPBVNWVPUZBM-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyltriacetoxysilane, methylsilanetriyl triacetate, triacetoxymethylsilane, triacetoxy methyl silane, silanetriol, methyl-, triacetate, silane, methyltriacetoxy, methylsilanetriol triacetate, methyltrihydroxysilane triacetate, apk 1 silane derivative, triacetoxy-methylsilane
PubChem CID 77929
LEDER CC(=O)O[Si](C)(OC(C)=O)OC(C)=O
Specifikationer
Kokpunkt 87°C to 88°C (3mmHg)
Kemiskt namn eller material Triacetoxy(methyl)silane
Smältpunkt 40°C to 45°C
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN1759
Beilstein 1788668
Flampunkt 85°C (185°F)
IUPAC-namn [diacetyloxi(metyl)silyl]acetat
Formel vikt 220.25
Procent renhet 96%
Känslighet Moisture sensitive
Densitet 1.175
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.