Läs mer
Triacetoxymanganese Dihydrate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Triacetoxymanganese Dihydrate |
| CAS | 19513-05-4 |
| Molekylformel | C6H9MnO6 . 2(H2O) |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | Manganese (III) Acetate Dihydrate, Manganese Triacetate Dihydrate |
| InChI formel | InChI=1S/3C2H4O2.Mn.2H2O/c3*1-2(3)4;;;/h3*1H3,(H,3,4);;2*1H2/q;;;+3;;/p-3 |
| LEDER | O.O.[Mn+3].CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].CC(=O)[O-] |
| IUPAC-namn | manganese(3+);triacetate;dihydrate |
| Molekylvikt (g/mol) | 268.1 |
| Formel vikt | 267.9991 |